Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ART™ à faible rétention avec barrière
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6551024
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 µl
100 µl
200 µl
1000 μl
Modèle:
ART 1000
ART 100E
ART 10F
ART 20P
ART 10
ART 10 REACH
ART 200
Type de pointe:
Faible rétention
Faible rétention, Micro Point
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
800 pièces
960 pièces
Code produit. 10530492
Marque: Thermo Scientific™ 213905
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez la rétention des échantillons grâce à ces cônes de pipettes spécialement conçus.
Choisissez les pointes de pipette à filtre barrière et à faible rétention Thermo Scientific™ ART™, qui sont spécifiquement conçus pour supprimer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe.
  • La surface interne est extrêmement hydrophobe, ce qui augmente la reproductibilité et la précision des échantillons
  • Les pointes transparentes permettent de facilement voir les échantillons transparents
  • Les pointes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels
  • Certifiées sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack filtré, stérile, ART 10
Volume (métrique) 10 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Modèle ART 10
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Faible rétention, Micro Point
Conditionnement Rack, 10 x 96
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR