Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/C
Combinent rétention des particules fines et débit élevé. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de type GF/C sont parfaitement adaptés à la collecte des solides en suspension dans l’eau potable ainsi que des déchets naturels et industriels.
54.20€ - 1640.00€
Spécification
Poids de base | 53 g/m2 |
---|---|
Description | Les filtres GE Whatman en microfibre de verre de qualité GF/C offrent un bon débit et une bonne capacité de charge qui facilitent l’analyse des solides totaux en suspension. |
Format | Rond |
Matériau | Verre borosilicaté |
Particle Retention | 1,2 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320584
|
Cytiva
1822-021 |
21 mm |
58.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330584
|
Cytiva
1822-024 |
24 mm |
54.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340584
|
Cytiva
1822-025 |
25 mm |
60.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350364
|
Cytiva
1822-6580 |
25 mm |
219.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12455312
|
Cytiva
1822-320 |
32 mm |
1640.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360364
|
Cytiva
1822-037 |
37 mm |
63.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350584
|
Cytiva
1822-042 |
42,5 mm |
70.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360584
|
Cytiva
1822-047 |
47 mm |
88.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11370584
|
Cytiva
1822-050 |
50 mm |
101.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11380584
|
Cytiva
1822-055 |
55 mm |
102.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10261601
|
Cytiva
1822-070 |
70 mm |
120.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300594
|
Cytiva
1822-090 |
90 mm |
167.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330364
|
Cytiva
1822-9916 |
100 mm |
420.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320364
|
Cytiva
1822-100 |
100 mm |
163.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11310594
|
Cytiva
1822-110 |
110 mm |
226.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320594
|
Cytiva
1822-125 |
125 mm |
275.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330594
|
Cytiva
1822-150 |
150 mm |
496.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Combinent rétention des particules fines et débit élevé.Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de type GF/C sont parfaitement adaptés à la collecte des solides en suspension dans l’eau potable ainsi que des déchets naturels et industriels.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
- Vitesse moyenne à élevée, grande capacité de charge
- Débit d’air : 6,7 s/100 ml
- Contrôle de la qualité de l’air
- Clarification de liquides aqueux contenant des niveaux faibles à moyens de particules fines
- Récolte de cellules
- Numération par scintillation liquide
- Chimie et biochimie marine
- Procédures de radio-immunodosage
Spécification
53 g/m2 | |
Rond | |
1,2 μm | |
Grade GF/C | |
932°F | |
0,01 in | |
105 ml/min |
Les filtres GE Whatman en microfibre de verre de qualité GF/C offrent un bon débit et une bonne capacité de charge qui facilitent l’analyse des solides totaux en suspension. | |
Verre borosilicaté | |
10,5 sec./100 ml | |
Rond | |
500deg;C | |
260 mu;m |