Learn More
Merck Filtre à membrane MF-Millipore™, 0,45 μm, quadrillé
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
165.00€ - 377.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Débit | 60 mL/min x cm2 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur | Point à bulle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur | Point à bulle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10044650
|
Merck
HABG02500 |
25 mm | Noir | ≥ 2,2 bars, air avec eau |
279.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10539202
|
Merck
HAWG04700 |
47 mm | Blanc | ≥ 1,8 bars, air avec eau |
377.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10228571
|
Merck
HABG01300 |
13 mm | Noir | ≥ 2,2 bars, air avec eau |
236.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10420011
|
Merck
HAWG01300 |
13 mm | Blanc | ≥ 1,8 bars, air avec eau |
165.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10248090
|
Merck
HAWG02500 |
25 mm | Blanc | ≥ 1,8 bars, air avec eau |
213.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12407036
|
Merck
HABG04700 |
47 mm | Noir | ≥ 2,2 bars, air avec eau |
337.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Grâce aux mélanges biologiquement inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les filtres à membrane MF-Millipore™ figurent parmi les membranes les plus utilisées dans les applications d’analyses et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans tensio-actif Triton™ contiennent un minimum d’agent humide et ont une teneur en eau extractible plus faible que les filtres MF-Millipore™ standard.
Caractéristiques & avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophile | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophile |
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) | |
Non stérile | |
4 L/min/cm2 | |
Quadrillé | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes |