Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ sur rack à charnière
Effectuez des pipetages de façon précise et cohérente avec les pointes de pipettes longues équipées de filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants.
111.10€ - 220.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
Format | Portoir à charnières |
À utiliser avec (équipement) | Universelle |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10566594
![]() |
Thermo Scientific™
2140-HR |
10 μl | ART 10 REACH | Version longue | Stérile et prêt pour PCR |
111.10€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10421175
![]() |
Thermo Scientific™
2140-05-HR |
10 μl | ART 10 REACH | Faible rétention | Stérile et prêt pour PCR |
167.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15153606
![]() |
Thermo Scientific™
2160P-HR |
200 μl | Filtre barrière ART | Adaptation universelle | Sterile and PCR Ready |
150.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15163606
![]() |
Thermo Scientific™
2160P-05-HR |
200 μl | Filtre barrière ART | Faible rétention | Sterile and PCR Ready |
164.02€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15113636
![]() |
Thermo Scientific™
2079-HR |
1000 μl | Filtre barrière ART | Adaptation universelle | Sterile and PCR Ready |
184.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15123636
![]() |
Thermo Scientific™
2079-05-HR |
1000 μl | Filtre barrière ART | Faible rétention | Sterile and PCR Ready |
220.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15183636
![]() |
Thermo Scientific™
2080-HR |
1250 μl | Filtre barrière ART | Version longue | Sterile and PCR Ready |
205.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15193636
![]() |
Thermo Scientific™
2080-05-HR |
1250 μl | Filtre barrière ART | Faible rétention | Sterile and PCR Ready |
151.75€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10431185
![]() |
Thermo Scientific™
2179-05-HR |
1000 μl | ART 1000 L | Faible rétention | Sterile and PCR Ready |
202.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes longues à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™ sur portoir à charnière forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée au portoir à charnière respectueux de l’environnement et réutilisable. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d’une seule main. Les pointes en portoirs à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longue et autres styles spécifiques.
Caractéristiques :- Les racks à charnière empilables permettent de gagner de l’espace dans votre laboratoire
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Recommandé dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Spécification
À filtre | |
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines | |
Universelle | |
Stérile et prêt pour PCR |
Stérile | |
Portoir à charnières | |
ART |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.