Learn More
Sartorius Filtres pour seringues Minisart™ NML stériles
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter. Les filtres stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration.
155.00€ - 396.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau | Acétate de cellulose sans surfactant |
Zone de filtration | 6,2 cm2 |
À utiliser avec (application) | Préparation de liquides aqueux |
Volume mort (après purge de l’air) | 0.15mL |
Code produit | Marque | Porosité | Couleur | Méthode de stérilisation | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Couleur | Méthode de stérilisation | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11795745
|
Sartorius
17528----------K |
0,2 μm | Rose | Luer-Lock mâle |
192.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10509821
|
Sartorius
16534----------K |
0,2 μm | Bleu | Stérilisation à l’OEt | Luer-Lock mâle |
302.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10076891
|
Sartorius
16534--------GUK |
0,2 μm | Bleu | Stérilisation par radiation gamma ; Conditionnement individuel | Luer-Lock mâle |
396.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10527401
|
Sartorius
17597----------K |
0,2 μm | Blue | Stérilisation à l’OEt | Raccord Luer-Slip mâle |
274.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11736035
|
Sartorius
16569----------K |
0,65 μm | Rose | Stérilisation à l’OEt | Luer-Lock mâle |
155.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10009230
|
Sartorius
17598----------K |
0,45 μm | Jaune | Stérilisation à l’OEt | Raccord Luer-Slip mâle |
286.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11786953
|
Sartorius
16555--------GUK |
0,45 μm | Jaune | Stérilisation par radiation gamma ; Conditionnement individuel | Luer-Lock mâle |
284.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10109180
|
Sartorius
16555----------K |
0,45 μm | Jaune | Stérilisation à l’OEt | Luer-Lock mâle |
315.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10413131
|
Sartorius
16592----------K |
0,8 μm | Vert | Stérilisation à l’OEt | Luer-Lock mâle |
260.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11746035
|
Sartorius
16592--------GUK |
0,8 μm | Vert | Stérilisation par radiation gamma ; Conditionnement individuel | Luer-Lock mâle |
232.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10189220
|
Sartorius
17593----------K |
1,2 μm | Rouge | Stérilisation à l’OEt | Luer-Lock mâle |
262.13€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10230891
|
Sartorius
17594----------K |
5 μm | Marron | Stérilisation à l’OEt | Luer-Lock mâle |
288.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter.Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ NML, stériles, éliminent le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration.
Filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livré avec des ensembles de filtration prêts à connecter pour éliminer le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration. Ces unités permettant d’alléger le travail sont utilisées pour une grande variété d’applications : nettoyage des échantillons, élimination des particules et filtration stérile.
- Pratiques et facilement disponibles
- Simplicité d’utilisation
- Qualité éprouvée
- Économiques
- Disponibles dans un large éventail de différents types
- 100 % testés lors de la fabrication
Spécification
Oui | |
6,2 cm2 | |
0.15mL | |
Raccord Luer-Lock femelle |
Acétate de cellulose sans surfactant | |
Préparation de liquides aqueux | |
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS) | |
28 mm |