Learn More
Sartorius Filtres pour seringues haut débit Minisart™ : Stérile
Avec filtre à membrane en PES pour un excellent débit et un grand volume filtrable. Les filtres pour seringues haut débit Sartorius Minisart™ stériles permettent une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux. Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.
163.00€ - 265.22€
Spécification
Type de filtre | Hydrophile |
---|---|
Matériau | PES |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 6,2 cm2 |
À utiliser avec (application) | Pour une filtration stérile et fiable de volumes petits à moyens |
Code produit | Marque | Porosité | Couleur | Type de sortie | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Couleur | Type de sortie | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10686521
|
Sartorius
16532----------K |
0,2 μm | Bleu foncé | Luer-Lock mâle | Stérilisation à l’OEt |
265.22€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10468061
|
Sartorius
16533--------GUK |
0,45 μm | Jaune foncé | Raccord Luer-Slip mâle | Stérilisation par radiation gamma, conditionnement individuel |
257.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10439131
|
Sartorius
16533----------K |
0,45 μm | Jaune foncé | Raccord Luer Slip mâle | Stérilisation à l’OEt |
163.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10362452
|
Sartorius
16532--------GUK |
0,2 μm | Bleu foncé | Luer-Lock mâle | Stérilisation par radiation gamma, conditionnement individuel |
265.22€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10002261
|
Sartorius
16541----------K |
0,2 μm | Bleu foncé | Raccord Luer-Slip mâle | Stérilisation à l’OEt |
257.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10796472
|
Sartorius
16553----------K |
0,1 μm | Violet | Luer-Lock mâle | Stérilisation à l’OEt |
257.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Avec filtre à membrane en PES pour un excellent débit et un grand volume filtrable.Filtres pour seringues à haut débit Sartorius Minisart™ :stériles permettent une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux.Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.
Filtres haut débit pour une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux. Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi avec membrane en PES offrent un excellent débit et un grand volume filtrable. Pour une stérilisation rapide des volumes et une praticité maximale pour l’utilisateur. Les unités prêtes à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.Spécification
Hydrophile | |
Stérile | |
Pour une filtration stérile et fiable de volumes petits à moyens | |
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS) | |
Lot de 50 | |
28 mm |
PES | |
6,2 cm2 | |
0,15 mL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
Filtres pour seringues haut débit |