Learn More
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en nylon non stérile
Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en nylon non stérile Fisherbrand™ est équipé d’une membrane en nylon dans un boîtier en PP pour filtrer les solutions aqueuses agressives dans une seringue standard. Membranes de 25 mm de diamètre disponibles avec des tailles de pores de 0.2 ou 0.45 μm.
86.00€ - 86.65€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Nylon |
Matériau (membrane) | Nylon |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Filtration de mélanges aqueux et aqueux/solvants agressifs |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15121499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
86.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15131499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
86.65€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçu pour une utilisation avec les solutions aqueuses agressives
- Idéal pour la filtration de routine des mélanges aqueux et des mélanges aqueux / de solvant
- Membrane en nylon hydrophile de 25 mm de diamètre
- Boîtier solide en PP résistant aux produits chimiques
Spécification
Blanc | |
Nylon | |
Filtration de mélanges aqueux et aqueux/solvants agressifs | |
50 paquet | |
Filtre pour seringue |
Nylon | |
Non stérile | |
PP | |
50 / boîte | |
25 mm |