Learn More
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PVDF stérile
Utilisé pour la filtration de solutions protéiques.
101.00€ - 143.00€
Spécification
Matériau | PVDF |
---|---|
Matériau (membrane) | PVDF |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Pour un large éventail d’applications |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15191499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
101.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15181499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
143.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haut débit d’échantillons
- Faible liaison protéique
- Nature hydrophile
- Résistance chimique moyenne
Spécification
PVDF | |
Stérile | |
PP | |
Filtre pour seringue |
PVDF | |
Pour un large éventail d’applications | |
50/Bte | |
33 mm |