Learn More
Merck Membranes d’esters de cellulose mixte MF-Millipore™ quadrillées : Taille des pores : 0,45 μm
Conçues pour une large gamme d’applications d’analyse et de recherche. Les membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ avec des pores de 0,45 μm sont disponibles dans un large éventail de diamètres. Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
141.00€ - 956.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Débit | 60 mL/min x cm2 |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) du filtre | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) du filtre | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10697871
|
Merck
HAWP02400 |
Blanc | 24 mm | 100Pack |
144.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10529202
|
Merck
HAWP02500 |
Blanc | 25 mm | 100Pack |
227.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10176580
|
Merck
HABP04700 |
Noir | 47 mm | 100Pack |
281.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10034410
|
Merck
HAWP04700 |
Blanc | 47 mm | 100Pack |
351.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10186180
|
Merck
HAWP01300 |
Blanc | 13 mm | 100Pack |
141.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10400781
|
Merck
HAWP14250 |
Blanc | 142 mm | 50Pack |
636.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10576512
|
Merck
HAWP09000 |
Blanc | 90 mm | 100Pack |
956.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10543372
|
Merck
HAWP00010 |
Blanc | 300 mm | 1Pack |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10676931
|
Merck
HABP02500 |
Noir | 25 mm | 100Pack |
236.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10537492
|
Merck
HAWP03700 |
Blanc | 37 mm | 100Pack |
276.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11874031
|
Merck
HAWP0470M |
Blanc | 47 mm | 50Pack |
915.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11740443
|
Merck
HAWP04700F1 |
Blanc | 47 mm | 100Pack |
675.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Conçues pour une large gamme d’applications d’analyse et de recherche.Les membranes d’ester de cellulose mixtes MF-Millipore™, d’une taille de pore de 0,45 μm, sont disponibles dans une gamme de diamètres.Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
- Membranes hydrophiles en blanc ou noir avec surface quadrillée ou unie
- Composées d’un mélange biologiquement inerte d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose
- Largement utilisé dans les applications de recherche/analyse
- Les membranes ont une épaisseur de 150 μm avec des pores de 0,45 μm
Spécification
Non autoclavable | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Membranes filtrantes |
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) | |
Non stérile | |
150 µm | |
Hydrophile |