Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Puradisc™ FP 30 mm
Présentent de très faibles niveaux de liaison protéique, de sorte qu’ils conviennent aux applications de récupération protéique. Les filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Whatman™ Puradisc™ FP 30 mm sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
126.00€ - 1230.00€
Spécification
Matériau | Acétate de cellulose |
---|---|
Zone de filtration | 5,7 cm2 |
À utiliser avec (application) | Conçus pour des échantillons aqueux ; filtration de solutions contenant des protéines avec perte minimale de protéines |
Volume mort (après purge de l’air) | <50 μL |
Matériau de boîtiers | Polycarbonate (PC) |
Code produit | Marque | Porosité | Code couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Code couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10547872
|
Cytiva
10462701 |
0,2 μm | Rouge | 50 pièces |
126.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10580082
|
Cytiva
10462710 |
0,2 μm | Rouge | 100 pièces |
236.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11319334
|
Cytiva
10462700 |
0,20 μm | Rouge | 500 pièces |
1000.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11319314
|
Cytiva
10462206 |
0,2 μm | Rouge | 500 pièces |
990.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10664281
|
Cytiva
10462601 |
0,45 μm | Blanc | 50 pièces |
126.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10271201
|
Cytiva
10462610 |
0,45 μm | Blanc | 100 pièces |
236.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11349324
|
Cytiva
10462600 |
0,45 μm | Blanc | 500 pièces |
1230.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10047780
|
Cytiva
10462241 |
0,8 μm | Vert | 50 pièces |
126.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11349314
|
Cytiva
10462243 |
0,8 μm | Vert | 500 pièces |
990.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11389314
|
Cytiva
10462261 |
1,2 μm | Orange | 50 pièces |
126.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11399314
|
Cytiva
10462263 |
1,2 μm | Orange | 500 pièces |
990.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Liaison protéique très faible convenant aux applications de récupération des protéines.Les filtres pour seringues de 30 mm en acétate de cellulose non stériles Whatman™ Puradisc™ sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
Seringue en acétate de cellulose bien adaptée à la filtration rapide et courante des échantillons jusqu’à 100 ml- 30 mm de diamètre
- Surface de filtration supérieure (plus 44 % par rapport aux 25 mm)
- Conçus pour les échantillons aqueux
Spécification
Acétate de cellulose | |
Conçus pour des échantillons aqueux ; filtration de solutions contenant des protéines avec perte minimale de protéines | |
Polycarbonate (PC) | |
6,9 bar (100 psi) | |
Jusqu’à 100 mL | |
30 mm |
5,7 cm2 | |
<50 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
Filtre pour seringue Puradisc | |
26 x 34 mm |