Learn More
Merck Entonnoir en verre pour filtration sous vide
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
265.00€ - 407.00€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 47 mm |
---|---|
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15869512
|
Merck
XX1014704 |
300 mL | Joint en verre rodé |
265.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15884156
|
Merck
XX1014707 |
1 L | Joint en verre rodé |
407.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15885654
|
Merck
XX1014724 |
300 ml | Revêtu de PTFE |
335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
Diamètre : 47 mmSpécification
47 mm | |
Transparent |