Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce à ces films adhésifs convenant parfaitement à toutes les applications de dosage.
Marque: Thermo Scientific™ 236707
388.80 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
- Les films adhésifs de scellage assurent une fermeture hermétique de tous les formats de microplaques
- L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
- Ces adhésifs de scellage adhèrent à la plaque grâce à un applicateur manuel pratique (disponible séparément, réf. 250050)
Spécification
Transparent | |
Film de scellage, polyester, transparent, rouleau | |
Non stérile | |
96 | |
1000 | |
Usage général ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA | |
Film de scellage adhésif | |
Acrylique | |
Non | |
Toutes les formes de puits | |
Applications générales |
Life Science Reagents | |
Polyester | |
Non autoclavable | |
1000 | |
Minimise l’évaporation et la contamination croisée | |
Applications générales | |
Nunc | |
Oui | |
-40°C à +120°C | |
Toutes les microplaques | |
Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.