Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tamis à fentes
Pour filtres papier ou membrane.
Marque:  DWK Life Sciences 213404404
Code produit. 15251689
  • 413.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les plaques grilles à fentes DURAN™ servent de support au filtre réel (par ex., filtre papier ou membrane), comme dans le cas des entonnoirs Buechner.
  • Comme support pour les filtres papier ou membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Adapté à la filtration grossière sans milieu de filtration supplémentaire ; Filtration
5
5 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ Tamis à fentes > Diamètre de 95 mm