Learn More
Thermo Scientific™ Bande adhésive pour plaques à 96 puits
Film de scellage transparent et autocollant pour microplaques standard.
Marque:  Thermo Scientific™ 15036
118.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24288" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10105383
  • 129.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Film de scellage transparent et autocollant pour microplaques standard.
Le ruban d’étanchéité pour microplaques Thermo Scientific est un paquet de feuilles sensibles à la pression pré-découpées pour sceller la surface des microplaques standard à 96 puits ou 384 puits pendant les étapes d’incubation.
Caractéristiques du ruban d’étanchéité pour microplaques :
Sensible à la pression : placez le rouleau sur la plaque et pressez pour sceller ; facile à enlever
Feuilles séparées : chaque feuille du rouleau est fournie sur son propre support (doublure) facile à décoller
Résistant et inerte : l’épaisseur du film fournit un support et contient une fine couche d’adhésif acrylique
Utilisez les feuilles jetables pour sceller et resceller une microplaque deux ou trois fois pour les étapes d’incubation dans une procédure de dosage ELISA ou protéique. Scellez les plaques rapidement et facilement pour permettre le mélange ou empêcher l’évaporation pendant les étapes d’incubation du dosage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Non stérile
100 sheets
Sensible à la pression
À base de polyester
96/384
Film, joint ou applicateur
Plaque à 96/384 puits
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotVC298114 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number15036
Numéro de lotZK402058 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/12/2024 Catalog Number15036
Numéro de lotZK402056 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number15036
Numéro de lotZK402057 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number15036
Numéro de lotZJ401875 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2024 Catalog Number15036
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bande adhésive pour plaques à 96 puits >