Learn More
Eppendorf™ Films et feuilles pour thermoscelleuse
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Type de produit:
Film de stockage
Film en aluminium pour PCR
Film pour PCR
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Nécessite une thermoscelleuse Eppendorf (réf. N° E5390 000 016)
- Le film de thermoscellage transparent permet la surveillance des échantillons dans les plaques
- Les feuilles de thermoscellage revêtue d’aluminium sont disponibles en versions décollable ou perforable
- L’outil de retrait de film élimine complètement le film et les feuilles thermoscellés
- Certifiés exemptes d’ADN, de DNase et de RNase et d’inhibiteurs PCR
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nb par paquet | 100 Pk. |
| À utiliser avec (application) | Adhésif haute résistance qui forme un joint étanche pour minimiser l’évaporation des échantillons |
| Type de produit | Film de stockage |
| Certifié exempt RNase / DNase | Oui |