Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tamis à fentes
Pour filtres papier ou membrane.
Marque:  DWK Life Sciences 213405109
Code produit. 10598991
  • 150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les plaques grilles à fentes DURAN™ servent de support au filtre réel (par ex., filtre papier ou membrane), comme dans le cas des entonnoirs Buechner.
  • Comme support pour les filtres papier ou membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Adapté à la filtration grossière sans milieu de filtration supplémentaire ; Filtration
1 de chaque
120 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ Tamis à fentes > Diamètre de 120 mm