Learn More
Corning™ Film de scellage en aluminium pour microplaques
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plaque 96 puits
Plaque à 384 puits
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Application et retrait faciles pour un stockage à court et à long terme
- Offre une fermeture étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation
- Le film de scellage en aluminium (réf. ° et 6569 6570) convient pour une utilisation entre –80°C et +150°, n’est pas transparent et est perçable.
- Le film de scellage respirant (réf. 3345) permet l’échange de gaz à la surface.
- Le film de scellage optique universel (réf. . 6575) convient pour une utilisation entre -70°C et 100°C et est transparent.
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 100 |
| À utiliser avec (application) | Application et retrait faciles pour le stockage à court et à long terme. Fournit un joint étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation. Permet un fonctionnement sans huile lorsqu’utilisée avec des thermocycleurs à couvercles chauffants. |
| Type de produit | Bande adhésive |
| Certifié exempt RNase / DNase | Oui |
| Plage de températures (métrique) | -80°C à +150°C |
| Plate Compatibility | Plaque 96 puits |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction