Learn More
Thermo Scientific™ Feuilles de métal adhésives pour plaques PCR
Les films adhésifs pour plaques PCR Abgene Thermo Scientific™ offrent une méthode de fermeture étanche efficace et pratique pour les applications PCR et qPCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB0626
57.96 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les films adhésifs pour plaques PCR Thermo Scientific™ offrent une méthode de fermeture étanche efficace et pratique pour les applications PCR et qPCR.
Points clés
- Transparents pour l’observation des échantillons
- Un adhésif puissant empêche l’évaporation pendant le cyclage thermique ou le stockage des échantillons
- Aucun résidu collant sur la plaque lors du retrait du film
- Languettes aux extrémités pour faciliter l’application et le retrait du film
- Recommandés pour utilisation en conjonction avec un cycleur doté d’un couvercle à vis ou à clip
Spécification
Argent | |
Aluminum | |
Film, joint ou applicateur | |
Oui | |
Plaque à 96/384 puits |
Feuille PCR adhésive pelable | |
100 sheets | |
Joint aluminium adhésif | |
-40°C à +120°C |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant