Learn More
Fisherbrand™ Feuilles adhésives pour plaques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 100 |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications de PCR |
| Type de produit | Joint de plaques |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +125°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction