Learn More
Applied Biosystems™ Film adhésif optique MicroAmp™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre par carton:
100 couvercles
25 couvercles
Unit Size:
100 pièces
25 pièces
Description
Includes
100 caches adhésifs optiques
Conçu pour s’adapter aux plaques de 96 et 384 puits MicroAmp.
- Adhésif sensible à la pression qui assure une fermeture étanche de chaque puits
- Ne gêne pas la lecture des échantillons
- Press-N-Seal : Placez-le correctement sur la plaque, puis appuyez pour fermer hermétiquement
- Facile à appliquer ; ne colle pas à vos gants
- Utilisez ce film adhésif transparent pour fermer les échantillons dans les puits d’une microplaque afin de réduire le risque de contamination croisée entre les puits d’échantillons et de garantir la cohérence des données PCR en temps réel
- Retirez simplement la pellicule au dos du film adhésif et appliquez-le fermement sur le dessus de la microplaque. Empilez les microplaques et lisez les échantillons comme vous le feriez normalement, mais avec moins de risque de contamination des échantillons
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Couleur | Optique |
| Matériau | Polyester |
| Nbre de puits | 96 |
| Nbre par carton | 100 couvercles |
| Quantité | 100 covers |
| Contenu et stockage | Comprend : 100 couvercles adhésifs optiques Stockage : Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur 2720, thermocycleur 6100, système 7000, système 7300, système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, système GeneAmp 9700, QuantStudio™, thermocycleur SimpliAmp™, StepOnePlus™, thermocycleur Veriti Dx Fast, thermocycleur Veriti Dx, thermocycleur Veriti Fast, thermocycleur Veriti, système VIIa™ 7 Dx, Système VIIa 7, système VIIa™ 7 Dx Fast, QuantStudio™ Dx, système 7500 Fast Dx, système VIIa™ 7 Fast, système PCR ProFlex™ |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Film, joint ou applicateur |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction