Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tamis à fentes
Pour filtres papier ou membrane.
Marque: DWK Life Sciences 213403408
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les plaques grilles à fentes DURAN™ servent de support au filtre réel (par ex., filtre papier ou membrane), comme dans le cas des entonnoirs Buechner.
- Comme support pour les filtres papier ou membrane
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Adapté à la filtration grossière sans milieu de filtration supplémentaire ; Filtration | |
10 | |
60 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ Tamis à fentes > Diamètre de 60 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu