Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à réactifs Matrix™
GREENER_CHOICE
Répondez aux besoins de vos différentes applications avec ces réservoirs de réactif innovants de conception exclusive.
Marque:  Thermo Scientific™ 8093-11
112.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10756354
  • 227.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Prenez en charge un grand nombre d’applications grâce aux réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ Matrix dont la conception est unique et innovante. Ces réservoirs stériles disposent d’une base extra-large qui renforce la rigidité et la stabilité de l’unité et aident à prévenir les déversements accidentels. Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu’à huit canaux sur un côté et jusqu’à quatre canaux sur l’autre côté, ce qui optimise la récupération si l’on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif.
  • Le système à deux bacs optimise la quantité de liquide accessible aux cônes de pipettes en cas d’utilisation de petites quantités de réactif
  • Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir
  • Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d’œil la quantité de liquide restante
  • Les réservoirs stériles sont conditionnés dans des sacs pression déchirables, ce qui garantit une parfaite stérilité tout en simplifiant leur ouverture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 ml
Stérile
10 sachets de 10
Polystyrène
Réservoir de réactif
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot21140949 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2021 Catalog Number8093-11
Promotions
Promotions
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.
    Code promotionnel: 25076
    Expire2025-06-30
    Jours
    68
    Heures
    2
    Minutes
    4
    Secondes
    26
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    7
    Heures
    2
    Minutes
    4
    Secondes
    26
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
    Jours
    7
    Heures
    2
    Minutes
    4
    Secondes
    26
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Réservoirs à réactifs Matrix™ > Réservoirs à réactifs Matrix™ ; volume : 25 ml ; matériau : polystyrène ; stérilité : stérile ; conditionnement : 10 pièces/sachet ; taille de l’unité : 10 sachets de 10 pièces (100 pièces)