Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs pour plaques PCR
Les films adhésifs pour plaques PCR Abgene Thermo Scientific™ offrent une méthode de fermeture étanche efficace et pratique pour les applications PCR et qPCR.
Marque:  Thermo Scientific™ AB0558
74.52 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11570274
  • 162.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 25-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les films adhésifs pour plaques PCR Thermo Scientific™ offrent une méthode de fermeture étanche efficace et pratique pour les applications PCR et qPCR.
Points clés
  • Transparents pour l’observation des échantillons
  • Un adhésif puissant empêche l’évaporation pendant le cyclage thermique ou le stockage des échantillons
  • Aucun résidu collant sur la plaque lors du retrait du film
  • Languettes aux extrémités pour faciliter l’application et le retrait du film
  • Recommandés pour utilisation en conjonction avec un cycleur doté d’un couvercle à vis ou à clip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
100
Film, joint ou applicateur
-20°C à +120°C
Film PCR adhésif pelable
100 sheets
Joint adhésif transparent
Plaque à 96/384 puits
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Films adhésifs pour plaques PCR > Film PCR ; 100 feuilles