Learn More
Corning™ Film de scellage respirant pour microplaques
Compatibilité avec les microplaques à 96 et 384 puits, blocs en PP
Marque:  Corning™ 3345
590.42 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10173582
  • 680.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Application et retrait faciles pour un stockage à court et à long terme
  • Offre une fermeture étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation
  • Le film de scellage en aluminium (réf. catalogue 6569 et6570) est adapté à une utilisation entre -80 °C et 150 °C, n’est pas transparent et est perçable.
  • Le film de scellage respirant (réf. catalogue 3345) permet l’échange de gaz à travers la surface.
  • Le film de scellage optique universel (réf. catalogue 6575) convient à une utilisation entre -70 °C et 100 °C, et est transparent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stériles
50
Oui
500
Film de scellage respirant
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Corning™ Film de scellage respirant pour microplaques > Produit respirant