Thermomètres scientifiques
Ebro Electronic™ Sondes pour la série de thermomètres à cœur TFX 410/420
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
Fisherbrand™ Min./max. Thermomètre
Une alternative sûre aux thermomètres en verre.
Fisherbrand™ Thermomètres à alarme Traceable™ pour réfrigérateurs / congélateurs
Fournit des mesures précises lorsque la porte du réfrigérateur / congélateur est ouverte grâce à une sonde scellée dans un flacon rempli d’une solution de glycol qui isole le capteur
H-B Frio-Temp Thermomètres de vérification électronique SP Scienceware™, étalonnés pour les applications générales
Les thermomètres numériques vérifient la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les étuves.Disponibles déjà étalonnés pour des applications et équipements spécifiques.
Hanna Instruments™ Thermomètre à thermocouple de type K deux canaux
Offre des mesures de température d’une grande précision grâce aux nombreuses sondes interchangeables Le thermomètre à thermocouple de type k double canal Hanna Instruments™ est un thermomètre numérique étanche doté de deux canaux d’entrée disponibles pour différentes sondes.
Fisherbrand™ Thermomètres Traceable™ pour réfrigérateur / congélateur Ultra™
Surveillez deux zones différentes en même temps
Loeser Thermistance pour osmomètre
Ersatzmeßthermistor für alle 100µl Löser Osmometer
Brannan™ Thermomètre mural blanc
Relève la température à l’aide d’un alcool rouge miscible. Thermomètre mural blanc Brannan™ Affiche les échelles de température en °C et °F et convient à une utilisation en intérieure et en extérieure.
Fisherbrand™ Thermomètres à infrarouge sans contact Traceable™
Les thermomètres portatifs mesurent les températures de surface IR avec des champs de vue de 6:1 à 8:1
Hanna Instruments™ Thermomètre en T
Le dispositif de vérification de l’étalonnage garantit la précision.
TFA Dostmann™ Thermomètre pour four en acier inox
Un thermomètre en acier durable avec sonde bimétallique pour des mesures précises de la température actuelle dans votre four.
Brannan™ Thermomètre numérique pour réfrigérateur avec alarme
Doté d’une alarme qui sonne et de voyants DEL qui clignotent pendant 5 secondes toutes les minutes lorsque la température est en dehors de la zone de sécurité. Le thermomètre numérique pour réfrigérateur avec alarme Brannan™ comprend un câble de sonde de 1 m et une ventouse.
Bel-Art™ Support pour thermomètre SP Scienceware™
Des clips en polypropylène faciles à utiliser maintiennent solidement en place les thermomètres et les sondes de 3,2 à 11 mm (1/8 à 7/16 po) de diamètre
Ebro Electronic™ AX 110 Câble d'extension
Câble d'extension pour TFX430, 1m, silicone
H-B™ SP Scienceware™ Thermomètre de vérification Frio Temp™
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST
Dostmann Electronic™ Sonde de température à immersion
La sonde de température à immersion Dostmann Electronic™ est utile pour les mesures de température dans des matières liquides et en poudre.
Hanna Instruments™ Sonde thermocouple de type K à usage général
Conçue pour une utilisation avec la poignée de sonde HI766HD et le thermomètre thermocouple. La sonde thermocouple de type K à usage général Hanna Instruments™ possède une tête de pénétration ronde et pointue qui permet aux utilisateurs d’obtenir des mesures de température très précises d’une grande variété d’échantillons de liquide, d’air et de gaz.
Hanna Instruments™ Sonde thermocouple de type K à longueur étendue à usage général
Obtenez des mesures de température très précises pour une grande variété d’échantillons liquides et d’air / de gaz. La sonde thermocouple de type K à longueur étendue à usage général Hanna Instruments™ est une sonde à tête pointue / de pénétration extra longue avec poignée conçue pour une utilisation avec un thermomètre thermocouple.
SI Analytics™ Thermomètre à microrésistance
Le thermomètre à microrésistance SI Analytics™ est utilisé pour mesurer la température et modifie la résistance en cas de changement de température.
Ebro Electronic™ Série de thermomètres à cœur TFX 410/420
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
Brannan™ Thermomètre horizontal pour réfrigérateur / congélateur
Indique les zones de température recommandées pour le stockage des aliments. Le thermomètre horizontal pour réfrigérateur / congélateur Brannan™ se dispose sur une étagère ou se suspend à un rack.
Hanna Instruments™ Sonde de thermistance en acier inox avec poignée
Obtenez des relevés de température extrêmement précis des produits liquides, gazeux et/ou semi-solides. La sonde de thermistance Hanna Instruments™ en acier inox avec poignée est dotée d’une poignée conçue pour être utilisée avec un thermomètre à thermistance.
Ebro Electronic™ Sondes filaires thermocouples
Sondes thermiques à fil pour la mesure de la température de l'air, du four et du gaz
Ebro Electronic™ Sondes de surface à thermocouple
Sondes de surface à usage général, mesure de la température de surface des moteurs, turbines, pompes, moulage, moules, tubes chauffants, plaques chauffantes, moulage par injection, chaudières de chauffage, incinérateurs, etc.
JULABO™ Contrôleur de température de laboratoire LC4
Fournit des mesures et des tâches de contrôle, de sécurité et de surveillance liées à la température. Comprend un clavier multi-affichage (LED) et à l’épreuve des projections. Les fonctions d’avertissement de température élevée / basse avec un signal sonore breveté garantissent un fonctionnement sûr. Applications types : chauffe-ballons, bains chauffants et tapis chauffants.
Ebro Electronic™ Thermomètre de précision TFX 430
Thermomètre de référence avec sonde PT100 interchangeable
Que vous ayez besoin de thermomètres scientifiques numériques ou en verre, notre vaste gamme couvre toutes les applications en laboratoire ou sur le terrain. Cela inclut des thermomètres pour les utilisations pédagogiques et de spécification, ainsi que l’utilisation industrielle et l’usage général. De même, ils peuvent mesurer les températures avec un haut degré de précision. Notre gamme comporte des thermomètres à température élevée/faible, aussi connus sous le nom de thermomètres min./max. et thermomètres traçables pour répondre aux besoins essentiels. La gamme propose des sondes interchangeables, y compris des modèles de sondes infrarouges, rigides, flexibles, à air, à pénétration et pour flacon. Des modèles à impression/journalisation des alarmes, à immersion partielle et totale et des modèles étanches sont également disponibles, offrant choix et précision à des prix compétitifs.
Thermomètres à température élevée/faible ou thermomètres min./max.
Ces instruments sont disponibles en version analogique et numérique. Ils sont idéaux pour une utilisation à l’extérieur ou pour la mesure de températures environnementales critiques. Les modèles analogiques sont associés à des thermomètres remplis de liquide, mais ils peuvent comprendre des instruments affichant des valeurs mesurées au moyen de cadrans, de pointeurs et d’autres formes mécaniques.
- Type analogique ou numérique
- Utilisation en intérieur ou en extérieur
- Appareils mécaniques ou remplis de liquide
- Modèles étanches
- Pour une utilisation au réfrigérateur ou au congélateur
Thermomètres traçables
Lorsque la mesure critique est essentielle, les thermomètres traçables à haute précision permettent à l’utilisateur de surveiller, d’enregistrer et d’enregistrer à distance les températures et de fournir un enregistrement continu de la documentation. Nos thermomètres traçables peuvent être disponibles individuellement sérialisés, calibrés et certifiés selon les normes NIST.
- Vérification de la température des liquides, de l’air/gaz, des semi-solides ou de l’équipement
- Enregistrement et téléchargement des lectures
- Lectures simultanées
- Alarmes visuelles et sonores
- Numérique et à infrarouge
- Capteurs, sondes et accessoires
- Pour une utilisation au réfrigérateur/congélateur