Learn More
Ebro Electronic™ Sondes pour la série de thermomètres à cœur TFX 410/420
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
148.00€ - 203.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS Directive 2011/65/EU |
---|---|
Jetable | Single-use |
Type d’immersion | Total or Partial |
Température max. (métrique) | 400°C |
Température min. (métrique) | -50°C |
Code produit | Marque | Matériau | Longueur (métrique) de sonde | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Longueur (métrique) de sonde | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10206892
|
Ebro Electronic™
1341-4169 |
Metal | 120 mm | With cable |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10573303
|
Ebro Electronic™
1341-5416 |
Stainless Steel and Plastic | 120 mm | With cable |
156.86€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10553303
|
Ebro Electronic™
1341-5418 |
Stainless Steel | 120mm | Without cable |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10563303
|
Ebro Electronic™
1341-5419 |
Glass | 190 mm | Without cable |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11773499
|
Ebro Electronic™
1341-4168 |
Metal | 120 mm | With cable |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Thermomètre pour diverses applications en alimentation, laboratoire, usage industriel. Tous les thermomètres comprennent un certificat d'étalonnage d'usine.Spécification
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Total or Partial | |
-50°C |
Single-use | |
400°C | |
-50°C à +400°C |