Learn More
Bel-Art™ Support pour thermomètre SP Scienceware™
Des clips en polypropylène faciles à utiliser maintiennent solidement en place les thermomètres et les sondes de 3,2 à 11 mm (1/8 à 7/16 po) de diamètre
Marque:  Bel-Art™ F18241-0000
46.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11347174
  • 52.45€ / 3 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • S’adapte sur les bords des béchers ou des pichets de 1/4 po d’épaisseur max.
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
  • PP
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Pour une lecture simple et sécurisée des thermomètres
PP
Support pour thermomètre
Thermomètres de 3 à 10,9 mm (0,12 à 0,43 po)
Nom du produit
Bel-Art™ Support pour thermomètre SP Scienceware™ > Porte-thermomètre pour bécher, 3/boîte