Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètre à thermocouple de type K deux canaux
Offre des mesures de température d’une grande précision grâce aux nombreuses sondes interchangeables Le thermomètre à thermocouple de type k double canal Hanna Instruments™ est un thermomètre numérique étanche doté de deux canaux d’entrée disponibles pour différentes sondes.
Marque: Hanna Instruments™ HI935002
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.23500kg
Description
Ce thermomètre offre deux plages de mesure qui peuvent également être affichées en °F. Il est doté d’un étalonnage à un point, d’une précision à pleine échelle de ± 0,2 % et de deux canaux d’entrée. Le HI935002 est parfaitement adapté aux mesures de température de haute précision en laboratoire ou sur le terrain, et il est idéal pour surveiller deux échantillons à la fois.
- Deux canaux : Connectez deux sondes pour surveiller la température dans deux échantillons à la fois
- Deux plages de mesures : entre -50,0 et 199,9°C et entre 200 et 1350°C
- Relevé en °C / °F : changez d’échelle en appuyant simplement sur le bouton.
- Sondes interchangeables : Utilisez n’importe quelle sonde de type K HI 766 pour mesurer la température des surfaces, des gaz, de l’air, des liquides, des semi-solides, etc.
- Fonction haute / basse : surveillance et affichage en continu des températures max. et min.
- Deux modes d’affichage : Standard (température réelle, limites haute et basse) ou Relative (température de référence, différence haute et basse par rapport à la référence)
- Fonction “HOLD” (mise en attente) : bloque l’affichage (sans interrompre la surveillance) pour permettre l’enregistrement des relevés.
- Système de prévention des erreurs de batterie (BEPS) : Détecte lorsque les piles deviennent trop faibles
- Indicateur de batterie faible : Un symbole d’avertissement clignote lorsque le niveau de batterie est inférieur à 10 %
Spécification
1 point | |
Surveillance de deux échantillons à la fois | |
Thermocouple de type K, série HI 766 (non inclus) | |
8,3 oz. | |
Thermomètre à thermocouple à deux canaux | |
- 50°C | |
Manuel | |
±0,2 % F.S. (hors erreur de sonde) |
150 x 80 x 36 mm (5,9 x 3,1 x 1,4 po) | |
Piles 15 V AA (3) et instructions | |
0,1°C (- 50,0°C à +199,9°C) et 1°C (extérieur) | |
235 g | |
1350°C | |
-50,0°C à +199,9°C; 200°C à +1350°C | |
Sondes série HI 766 | |
LCD rétroéclairé |