Learn More
Hanna Instruments™ Sonde de thermistance en acier inox avec poignée
Obtenez des relevés de température extrêmement précis des produits liquides, gazeux et/ou semi-solides. La sonde de thermistance Hanna Instruments™ en acier inox avec poignée est dotée d’une poignée conçue pour être utilisée avec un thermomètre à thermistance.
112.00€ - 319.00€
Spécification
Longueur (métrique) globale | 205 mm |
---|---|
Longueur (métrique) de sonde | 100 mm |
Type de produit | Sonde de thermistance |
À utiliser avec (équipement) | Thermomètre à thermistance |
Précision | ±0,2°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Longueur (métrique) du câble | Calibrated | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Longueur (métrique) du câble | Calibrated | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10090751
|
Hanna Instruments™
HI762A |
Température de l’air et du gaz | 1 m | Non | HI 762 | ||||
10325631
|
Hanna Instruments™
HI762L/2 |
Température de l’air et du liquide | 2 m | Non | HI 762 |
319.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||
10546191
|
Hanna Instruments™
HI762L |
Température de l’air et du liquide | 1 m | Non | HI 762 |
155.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11577879
|
Hanna Instruments™
HI765PW |
Température semi-solide | 1m | Oui | Sonde de pénétration HI 765PW | ||||
10234421
|
Hanna Instruments™
HI765L |
Température de l’air et du liquide | 1 m | Oui | HI 765, poignée blanche | ||||
10769231
|
Hanna Instruments™
HI762PW |
Température universelle (liquide, gaz, semi-solide) | 1 m | Non | HI 762 |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10534271
|
Hanna Instruments™
HI765A |
Température de l’air et du gaz | 3 m | Oui | Sonde à air HI 765A | ||||
Description
Cette sonde de thermistance est dotée d’un câble qui s’étend sur 1 m (3,3 pi) entre la poignée et la connexion à l’instrument de mesure. (Des options avec câble de 2 m ou 3 m sont également disponibles.) Avec une construction en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion et robuste, cette sonde est capable de mesurer des échantillons jusqu’à 150°C (302°F).
La série HI 765 de sondes de thermistance PTC est préétalonnée avec une erreur maximale de ± 0,2°C (± 0,4°F) ; un réétalonnage n’est donc pas nécessaire lorsque les sondes sont interchangées.
- Sonde en acier inox AISI 316 avec poignée en ABS
- Applications : options pour air et gaz, air et liquides et semi-solides
- Thermistance NTC avec temps de réponse de 6 secondes et thermistance PTC préétalonnée avec temps de réponse de 8 secondes
Spécification
205 mm | |
Sonde de thermistance | |
±0,2°C |
100 mm | |
Thermomètre à thermistance |