Learn More
SI Analytics™ Thermomètre à microrésistance
Le thermomètre à microrésistance SI Analytics™ est utilisé pour mesurer la température et modifie la résistance en cas de changement de température.
259.03€ - 262.00€
Spécification
Comprend | Fiches banane de 2 x 4 mm |
---|---|
Type de produit | Thermomètre |
Température max. (métrique) | 200°C |
Température min. (métrique) | - 30°C |
Plage de températures (métrique) | -30°C à +200°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Matériau | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Matériau | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12038083
|
SI Analytics™
285105308 |
170 mm | Acier inoxydable | W 5791 NN HT |
259.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10373442
|
SI Analytics™
285105238 |
250 mm | Verre | W 5780 NN HT |
262.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- À utiliser pour mesurer la température
- Livré avec des fiches banane de 2 x 4 mm
Spécification
Fiches banane de 2 x 4 mm | |
200°C | |
-30°C à +200°C |
Thermomètre | |
- 30°C |