Learn More
H-B Frio-Temp Thermomètres de vérification électronique SP Scienceware™, étalonnés pour les applications générales
Les thermomètres numériques vérifient la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les étuves.Disponibles déjà étalonnés pour des applications et équipements spécifiques.
95.45€ - 132.82€
Spécification
Certifications/Conformité | Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Étalonnage et vérification de la température |
Comprend | Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) |
Résolution | 0,1°C / °C |
Calibrated | Applications générales |
Alert:
Les flacons en plastique indiqués dans le tableau ne peuvent pas être utilisés dans des étuves.
Requires: Pile AAA (2)
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Points d’étalonnage | Remplissage du flacon | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Points d’étalonnage | Remplissage du flacon | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17550676
|
H-B Frio-Temp
|
-40°C à +70°C externes | 0°, 50°C | Flacon en plastique (2) / liquide organique | Étanche | N/A | |||
17540676
|
H-B Frio-Temp
B61000-0300 |
-40°C à +70°C externes | 0°, 50°C | Flacon en plastique (2) / microbilles en verre | Étanche |
132.82€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17511575
|
H-B Frio-Temp
B61000-0200 |
-50°C à +70°C externes ; -10°C à +50°C internes | 0°, 50°C | Flacons en plastique / microbilles en verre | Étanche |
95.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15371285
|
H-B Frio-Temp
B61000-0000 |
-50°C à +200°C | 0°, 100°C | Flacon en verre / Microbilles en verre | Coudée en acier inox |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
30193457
|
H-B Frio-Temp
B60730-0000 |
-50°C to +200°C | 0°, 100°C | Glass Bottle/Glass Beads | Angled Stainless Steel |
131.11€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Des mesures précises de la température sans contamination des échantillons sont obtenues via l’utilisation du flacon rempli (inclus), qui reproduit les caractéristiques de l’échantillon
- Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
- Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
- Numéro de série individuel, marquage CE
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NISTNuméro de série individuel.
Spécification
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE | |
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) | |
Applications générales |
Étalonnage et vérification de la température | |
0,1°C / °C |