Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres Traceable™ pour réfrigérateur / congélateur Ultra™
Surveillez deux zones différentes en même temps
74.30€ - 125.00€
Spécification
Taille de flacon | 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 po.) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Surveillance des températures dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs |
Résolution | 0,1° |
Poids (impériale) | 4 oz. |
Type de produit | Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Ultra |
Includes: Support béquille pliable, micro-câble de 10 pi., montage mural, Velcro™, bandes magnétiques
Code produit | Marque | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15507593
|
Fisherbrand™
90009-36 |
1 sonde flacon |
125.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15517593
|
Fisherbrand™
93677-87 |
Deux sondes flacons |
88.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15527593
|
Fisherbrand™
93677-93 |
Une sonde à munitions |
90.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15537593
|
Fisherbrand™
93677-98 |
Deux sondes à munitions |
92.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15547593
|
Fisherbrand™
93678-02 |
Une sonde flacon et une sonde à munitions |
74.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15557593
|
Fisherbrand™
93678-06 |
1 x sonde flacon de vaccin de 5 ml |
79.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15567593
|
Fisherbrand™
93678-11 |
2 x sonde flacon de vaccin de 5 ml |
89.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15550765
|
Fisherbrand™
93678-18 |
2 sondes flacon plastique |
90.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15540765
|
Fisherbrand™
93678-15 |
1 sonde flacon plastique |
95.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les thermomètres Fisher Scientific™ Traceable™ pour réfrigérateurs/congélateurs Ultra™ sont conçus pour répondre aux exigences actuelles du CDC relatives à la conservation et à la surveillance des vaccins.Surveillez deux zones différentes en même temps.
- L’affichage triple affiche simultanément les températures min., max. et actuelles d’une sonde spécifiée
- Smart-Alarm™, avec ses témoins visuels et sonores, indique en continu quand une condition de dépassement de plage est détectée
- L’alarme se poursuit même une fois que l’unité est revenue dans des conditions d’absence d’alarme. Elle est programmable par incréments de 0,1°
- Basculement °C/°F
- Sonde de température de type flacon tampon, pour surveiller avec précision les températures dans une ou deux zones différentes de réfrigérateurs, de congélateurs, de bain-marie et d’incubateurs
- La sonde à semi-conducteurs contenue dans un flacon miniature (1 x 2,5 po.) élimine la contamination par le mercure et les changements rapides de température lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
- Le flacon miniature est rempli de glycol non toxique, généralement reconnu inoffensif (GRAS) par la FDA, afin d’éliminer les préoccupations concernant le contact avec les aliments ou l’eau potable
- Avec un boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques à fort impact (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
- Le micro-câble de dix pieds permet aux portes du réfrigérateur de se fermer
- Plage : -50° à +70°C (-58° à +158°F)
- Précision : ± 0,5°C entre -30° et +50°C, sinon ± 1°C
- Résolution : 0,1°
Certifications
Le certificat Traceable™, numéroté individuellement en série, est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 po.) | |
0,1° | |
Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Ultra | |
70°C | |
-50°C | |
-50°C à +70°C | |
Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs | |
Numérique |
Surveillance des températures dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs | |
4 oz. | |
158°F | |
-58°F | |
-58°F à +158°F | |
Oui | |
±0,5°C entre -30° et +50°C, sinon ±1°C | |
6.99 cm |