Learn More
Dostmann Electronic™ Câble USB
Marque:  Dostmann Electronic™ 5090-0046
Code produit. 11802881
  • 45.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermomètre enregistreur 2 canaux Pt100
• Haute précision +/-0,015°C
• Sonde Pt100 calibrée en 3 points
• Affichage LCD des 2 canaux de mesures
• Fonctions mini/maxi, hold pour figer une mesure, calcul de la moyenne et mesure différentielle
• En option, câble de liaison USB et logiciel d'exploitation PC en allemand et anglais
• Le logiciel reconnait automatiquement l'appareil connecté, exploite numériquement et graphiquement les données avec possibilité d'exporter les valeurs sous Excel
• Cable de liaison USB
• Accessoires obligatoires sonde Pt100 à immersion, calibrée en 3 points suivant la norme EN60751, précision +/-0,015°C et câble 1m
Spécification
Spécification
1000mm
100 g
P700 - Thermomètre universel, 1-Kanal, P705 - Thermomètre universel, 2-Kanal, P710 - Thermomètre universel, 1-Kanal, P715 - Thermomètre universel, 2-Kanal, P750 - Instrument de mesure de l’humidité et de la température, P755 - Instrument multifonction pour température-humidité-débit d’air
1000 mm
Câble USB
Nom du produit
Dostmann Electronic™ Câble USB > Longueur : 1000mm