missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Thermomètre de vérification Frio Temp™
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST
334.00€ - 385.00€
Spécification
Certifications/Conformité | NIST |
---|---|
Comprend | Rapport d’étalonnage du thermomètre |
Matériau | Revêtement en PFA, Verre |
Remplissage du thermomètre | Liquide organique noir |
Calibrated | Oui |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13079152
|
H-B™ SP Scienceware™
B60200-0000 |
–25 / –5°C |
335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13089152
|
H-B™ SP Scienceware™
B60200-0100 |
–2 / 10°C |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13099152
|
H-B™ SP Scienceware™
B60200-0200 |
15 / 30°C |
334.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13009162
|
H-B™ SP Scienceware™
B60200-0300 |
25 / 45°C |
337.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13019162
|
H-B™ SP Scienceware™
B60200-0400 |
95 / 115°C |
385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ces thermomètres sans mercure étalonnés individuellement sont utiles pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves
- Le flacon rempli (inclus) imite l’échantillon
- Les thermomètres à revêtement en PFA contiennent du verre et du liquide en cas de casse ; Remplis de liquide organique
- Marquages incrustés permanents et verre sans plomb
- Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Spécification
NIST | |
Revêtement en PFA, Verre | |
Oui |
Rapport d’étalonnage du thermomètre | |
Liquide organique noir | |
0,1°C |