Learn More
Ebro Electronic™ Sondes filaires thermocouples
Sondes thermiques à fil pour la mesure de la température de l'air, du four et du gaz
Marque: Ebro Electronic™ 1341-0646
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Thermal wire probes, measurement of air, oven and gas temperatures. | |
Total or Partial | |
Plastique ABS | |
NiCrNi | |
0.06 kg | |
400°C | |
-50°C à +400°C | |
DIN CEI 584, classe 2 |
Single-use | |
20 mm | |
1 m | |
TPN 600 | |
0,1°C | |
Sonde à fil thermique | |
-50°C | |
TFN 520 | |
150 mm |