Dissociation Reagents
Gibco™ Pyruvate de sodium (100 mM)
Supplément de croissance
Gibco™ Insuline-transferrine-sélénium (ITS -G) (100X)
Un supplément de milieu de base pour réduire la quantité de sérum de veau fœtal (SVF) nécessaire à la culture des cellules
Gibco™ Supplément GlutaMAX™
Solution alternative à la L-glutamine, avec une stabilité accrue qui améliore la santé cellulaire
Gibco™ Solution au bleu de trypan, 0,4 %
Couramment utilisé en coloration des cellules pour évaluer la viabilité cellulaire à l’aide du test d’exclusion de colorant.
Gibco™ Solution d’acides aminés non indispensables MEM (100 X)
Utilisé en tant que supplément de croissance pour les milieux de culture cellulaire, afin d’augmenter la croissance et la viabilité cellulaires
Corning™ Matrice Matrigel™
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
Gibco™ Tampon de lyse ACK
Utilisé pour la lyse des globules rouges dans des échantillons contenant des globules blancs, tels que le sang total traité à l’EDTA, la couche tampon et la moelle osseuse.
Gibco™ L-Glutamine (200 mM)
Solution mère prête à l’emploi qui agit comme supplément de culture cellulaire
Corning™ Matrice de membrane Matrigel™ à facteur de croissance réduit
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice de membrane basale GFR Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
Gibco™ Solution de bicarbonate de sodium à 7,5 %
Couramment utilisé pour préserver le pH du milieu de culture cellulaire en présence de 4 à 10 % de dioxyde de carbone.
Gibco™ Eau distillée
Eau de qualité supérieure à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire
Gibco™ Surfactant non ionique 188 (100X) Poloxamer
Surfactant non ionique utilisé pour contrôler les forces de cisaillement dans les mises en culture en suspension.
Gibco™ Phytohémagglutinine, forme M (PHA-M)
Cet extrait est capable d’induire une blastogenèse in vitro dans diverses cellules de mammifère mononucléaires lorsqu’il est utilisé à une concentration de 1 à 2 % v / v.
Corning™ Matrice qualifiée CSEh Matrigel™
Compatible avec la formulation mTeSR™1 mise au point par StemCell Technologies. La matrice qualifiée hESC Corning™ Matrigel™ est largement acceptée comme substrat de substitution pour la culture des cellules hES et des cellules souches pluripotentes induites humaines (iPS).
Corning™ Fibronectine, humaine
Favorise l’adhérence cellulaire, la propagation et la prolifération sur les surfaces de culture tissulaire. La fibronectine, humaine, Corning™ peut être utilisée comme additif pour les milieux de culture sans sérum.
Gibco™ Insuline-transferrine-sélénium-éthanolamine (ITS -X) (100 X)
Un supplément de milieu de base pour réduire la quantité de sérum de veau fœtal (SVF) nécessaire à la culture des cellules
Corning™ Solution de récupération de cellules
Permet de récupérer les cellules cultivées sur une matrice de membrane basale Corning™ Matrigel™ en vue d’analyses biochimiques ultérieures
Invitrogen™ Bouillon de phosphate tryptose
Supplément de culture cellulaire pour les cellules BHK-21 utilisées pour la production de vaccins
Corning™ Adhésif cellulaire et tissulaire Cell-Tak
Fixer les cellules ou les coupes de tissus à de nombreux types de surfaces telles que plastique, verre, métal, polymère de FEP et matériaux biologiques. L’adhésif cellulaire et tissulaire Corning™ Cell-Tak est une solution protéique spécialement formulée extraite de la moule commune Mytilus edulis.
Gibco™ Mercapto-2 éthanol
Agent réducteur puissant utilisé dans le milieu de culture cellulaire pour éviter les niveaux toxiques des radicaux d’oxygène
Corning™ Matrice Matrigel™ haute concentration
La formulation à haute concentration (HC) est idéale pour les applications dans lesquelles une forte concentration protéique augmente la croissance des tumeurs ; permet à une prise de matrice de membrane basale Matrigel de maintenir son intégrité après injection sous-cutanée chez la souris
Gibco™ Solution de coloration Giemsa KaryoMAX™
Pour les bandes G de chromosomes pour l’analyse cytogénétique
Gibco™ Supplément HT (100X)
Le milieu supplémenté par du HT convient pour le sauvetage après sélection afin de surmonter les effets de l’aminoptérine intracellulaire résiduelle.
Gibco™ Autolyzed Yeast Extract (15% solution)
Extrait concentré d’acides aminés solubles, de glucides, de vitamines et de minéraux
Corning™ Hydrogel peptidique PuraMatrix™
Le peptide synthétique hautement défini s’assemble dans une structure fibreuse 3D et favorise l’adhérence cellulaire
Gibco™ Supplément HAT (50X)
Le milieu complété par HAT convient à la sélection post-fusion contre les cellules de myélome HGPRT non fusionnées ou autofusionnées
Gibco™ Insuline-Transferrine-Sélénium-Pyruvate de sodium (ITS-A) (100X)
Un supplément de milieu de base pour réduire la quantité de sérum de veau fœtal (SVF) nécessaire à la culture des cellules
Corning™ Supplément pour milieu de culture Nu-Serum™
Offre une alternative à faible teneur en sérum au veau nouveau-né, au bovin fœtal et à d’autres sérums utilisés pour la culture cellulaire