Learn More
Invitrogen™ Bouillon de phosphate tryptose
Supplément de culture cellulaire pour les cellules BHK-21 utilisées pour la production de vaccins
Marque: Invitrogen™ 18050039
24.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le bouillon de phosphate tryptose contient du tryptose (hydrolyse enzymatique des protéines), du dextrose, du chlorure de sodium et du phosphate disodique
- Fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme à la norme ISO 13485
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Bouillon de phosphate tryptose | |
Température ambiante |
Cellules de mammifères | |
100 mL |