Learn More
Corning™ Fibronectine, humaine
Favorise l’adhérence cellulaire, la propagation et la prolifération sur les surfaces de culture tissulaire. La fibronectine, humaine, Corning™ peut être utilisée comme additif pour les milieux de culture sans sérum.
152.52€ - 1815.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|---|
Type de produit | Fibronectine |
pH | 11 |
Source | Plasma humain |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11533610
|
Corning™
356008 |
5 mg |
510.72€
5mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10526961
|
Corning™
354008 |
1 mg |
152.52€
1mg |
Expédition estimée: 19-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11543610
|
Corning™
356009 |
25 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pureté 90 % par SDS-PAGE
- Filtré (membrane de 0,2 μm) et testé ; négatif pour la présence de bactéries, de champignons et de mycoplasmes
- Lyophilisé à partir d’un tampon CAPS contenant du NaCl et du CaCl2, pH 11,0
Spécification
2° à 8°C | |
Fibronectine | |
11 | |
Plasma humain |