Learn More
Gibco™ Supplément HAT (50X)
GREENER_CHOICE
Le milieu complété par HAT convient à la sélection post-fusion contre les cellules de myélome HGPRT non fusionnées ou autofusionnées
Marque:  Gibco™ 21060017
50.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11510556
  • 55.75€ / 100mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Mélange liquide d’hypoxanthine de sodium (5 mM), d’aminoptérine (20 μM) et de thymidine (0,8 mM)
  • L’hypoxanthine et la thymidine fournissent des purines et des pyrimidines exécutées pour la synthèse de l’ADN par des hybridomes via la voie de récupération qui utilise le HGPRT fourni par la cellule de rate fusionnée
  • L’aminoptérine, un antagoniste de l’acide folique, inhibe la voie de biosynthèse des nucléosides de novo
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : -5 à -20°C
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Durée de conservation : 14 mois à compter de la date de fabrication
50X
Supplément HT
6 à 8
Glace carbonique
Cellules de mammifères
Liquide
Stérilisation par filtration
100 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Gibco™ Supplément HAT (50X) > Quantité : 100 mL