Antibiotics, Buffers and Supplements
Gibco™ Trypsine-EDTA (0,05 %), rouge de phénol
Composée de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
Gibco™ Trypsine-EDTA (0,25 %), rouge de phénol
Composée de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
Gibco™ Pyruvate de sodium (100 mM)
Supplément de croissance
Gibco™ Trypsine-EDTA (0,5 %), sans rouge de phénol
Composée de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
Gibco™ Insuline-transferrine-sélénium (ITS -G) (100X)
Un supplément de milieu de base pour réduire la quantité de sérum de veau fœtal (SVF) nécessaire à la culture des cellules
Gibco™ Supplément GlutaMAX™
Solution alternative à la L-glutamine, avec une stabilité accrue qui améliore la santé cellulaire
Gibco™ Tryptone Bacto™
À utiliser avec les milieux de culture déshydratés
Gibco™ Peptone Bacto™
Produit de digestion enzymatique de protéines
Gibco™ Extrait de levure Bacto™
Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes. Additif de milieux de culture déshydratés Gibco™ Bacto™ : est fourni sous forme déshydratée pour la convenance du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés.
Gibco™ Solution au bleu de trypan, 0,4 %
Couramment utilisé en coloration des cellules pour évaluer la viabilité cellulaire à l’aide du test d’exclusion de colorant.
Gibco™ Enzyme (1X) TrypLE™ Express, sans rouge de phénol
Contrairement à la trypsine porcine, exempte de composants dérivés d’animaux
Gibco™ Solution d’acides aminés non indispensables MEM (100 X)
Utilisé en tant que supplément de croissance pour les milieux de culture cellulaire, afin d’augmenter la croissance et la viabilité cellulaires
Gibco™ Trypsine (2,5 %), sans rouge de phénol
Composée de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
Corning™ Matrice Matrigel™
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
Gibco™ Tampon de lyse ACK
Utilisé pour la lyse des globules rouges dans des échantillons contenant des globules blancs, tels que le sang total traité à l’EDTA, la couche tampon et la moelle osseuse.
Gibco™ L-Glutamine (200 mM)
Solution mère prête à l’emploi qui agit comme supplément de culture cellulaire
Corning™ Matrice de membrane Matrigel™ à facteur de croissance réduit
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice de membrane basale GFR Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
Gibco™ Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit et qualifiée CSEh et sans LDEV Geltrex™
Forme soluble de membrane basale extraite de tumeurs murines Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Elle est exempte de virus, notamment le virus de la lactico-déshydrogénase (LDEV) parfois présent dans ce type de préparation.
Gibco™ Solution de bicarbonate de sodium à 7,5 %
Couramment utilisé pour préserver le pH du milieu de culture cellulaire en présence de 4 à 10 % de dioxyde de carbone.
Gibco™ Eau distillée
Eau de qualité supérieure à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire
Gibco™ Human Keratinocyte Growth Supplement Kit (HKGS Kit)
Kit de supplément de croissance des kératinocytes humains (kit HKGS)
Gibco™ Surfactant non ionique 188 (100X) Poloxamer
Surfactant non ionique utilisé pour contrôler les forces de cisaillement dans les mises en culture en suspension.
Gibco™ Enzyme (1X) TrypLE™ Express, rouge de phénol
Enzyme recombinante, sans origine animale
Gibco™ Phytohémagglutinine, forme M (PHA-M)
Cet extrait est capable d’induire une blastogenèse in vitro dans diverses cellules de mammifère mononucléaires lorsqu’il est utilisé à une concentration de 1 à 2 % v / v.
Corning™ Matrice qualifiée CSEh Matrigel™
Compatible avec la formulation mTeSR™1 mise au point par StemCell Technologies. La matrice qualifiée hESC Corning™ Matrigel™ est largement acceptée comme substrat de substitution pour la culture des cellules hES et des cellules souches pluripotentes induites humaines (iPS).
Corning™ Fibronectine, humaine
Favorise l’adhérence cellulaire, la propagation et la prolifération sur les surfaces de culture tissulaire. La fibronectine, humaine, Corning™ peut être utilisée comme additif pour les milieux de culture sans sérum.
Corning™ Solution de détachement cellulaire Accutase™
Pour le détachement de cellules adhérentes, de lignées de cellules souches primaires et de tissus
Gibco™ Insuline-transferrine-sélénium-éthanolamine (ITS -X) (100 X)
Un supplément de milieu de base pour réduire la quantité de sérum de veau fœtal (SVF) nécessaire à la culture des cellules
Corning™ Trypsine à 0,05 % / 0,53 mM d’EDTA dans le HBSS sans calcium et magnésium
Utilisé pour libérer enzymatiquement les cellules adhérentes des plaques de culture tissulaire pour le passage.
Corning™ Solution de récupération de cellules
Permet de récupérer les cellules cultivées sur une matrice de membrane basale Corning™ Matrigel™ en vue d’analyses biochimiques ultérieures