Learn More
Gibco™ L-glutamine (200 mM)
Solution mère prête à l’emploi qui agit comme supplément de culture cellulaire
16.28€ - 32.48€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glutamine |
---|---|
pH | 5 to 6 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 100 X |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15430614
|
Gibco™
25030149 |
20 ml |
16.28€
20mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11539876
![]() |
Gibco™
25030081 |
100 ml |
32.48€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La L-Glutamine est un amino-acide nécessaire à la culture cellulaire. La L-Glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate, et autres amino-acides, ainsi qu’à la synthèse de protéines et à la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres amino-acides, la L-glutamine n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle la détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH.
- La concentration optimale dépend du type de cellule et du milieu utilisé pour la culture cellulaire, mais elle tombe généralement dans une plage de 2 à 6 mM
- Fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme à la norme ISO 13485
Bioproduction, culture cellulaire, clonage, culture cellulaire de mammifères, transformation, production de vaccins viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Glutamine | |
5 to 6 | |
100 X | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois
Recommended Storage : Conditions de stockage : -5 à -20 °C. À l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition : congelé
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication