Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, BODIPY™ FL complex (BODIPY™ FL LDL)
Conjugué non acétylé
Marque: Invitrogen™ L3483
Description
La lipoprotéine de faible densité humaine (LDL) est un grand complexe protéique (environ 500 000 Da) qui se lie à un récepteur spécifique sur la surface des cellules vertébrées et qui délivre le cholestérol via l’endocytose médiée par le récepteur. Ces expériences s’effectuent généralement en ajoutant des LDL, marquées par fluorescence, aux cellules cultivées et en les analysant par microscopie ou cytométrie en flux. Sinon, les LDL marquées par fluorescence peuvent être injectées dans des animaux de laboratoire ; la distribution du marquage est alors analysée après une période de temps spécifique.
- Marquage (Ex / Em) : BODIPY FL (515 / 520)
- Acétylées : Non
- Montant : 200 μl (1,0 mg / ml)
- Préparé à partir de plasma humain frais environ tous les deux mois
- Principales applications : Comptage des récepteurs de LDL à surface cellulaire et analyse de leur mouvement et de leur concentration suite à l’internalisation ; quantification de l’activité des récepteurs de LDL dans les fibroblastes (remplacement du dosage de LDL radiomarqué) ; étude de l’expression de LDL et identification des déficiences des récepteurs de LDL dans diverses lignées cellulaires
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, lysosomes, vacuoles
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
1 mg⁄ml | |
Fluorescence | |
Colorants BODIPY | |
BODIPY™ | |
Glace |
Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. | |
Supplément | |
Liquide | |
200 μL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.