Learn More
Gibco™ Supplément GlutaMAX™
Le supplément GlutaMAX de Gibco est une alternative à la L-glutamine, avec une stabilité accrue qui améliore la santé cellulaire.
Marque: Gibco™ 35050061
41.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Convient à la fois pour la culture adhérente et en suspension de cellules de mammifères, sans adaptation nécessaire
- Proposé comme un dipeptide de 200 mM de L-alanyl-L-glutamine dans 0,85 % de NaCl
- Par rapport à la L-glutamine : Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique ; améliore la viabilité et la croissance cellulaires ; reste stable sur une large gamme de températures
- Les cellules clivent la liaison dipeptide pour libérer de la L-glutamine si nécessaire, empêchant l’accumulation de déchets et le maintien d’un approvisionnement frais en L-glutamine pendant la cultivation à long terme
- Les cultures contenant des niveaux faibles d’ammoniac montrent une amélioration de la viabilité cellulaire
- En outre, les conditions de culture sont plus contrôlées avec la concentration régulière qui n’est pas possible avec la L-glutamine.
- Stable à température ambiante et prêt à l’emploi
- Fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme à la norme ISO 13485
Culture cellulaire, recherche clinique, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, caryotypage, culture cellulaire de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 15°C à 30°C Conditions de stockage alternatives : -5°C à -20°C et 2°C à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
|
Aucun composant d’origine animale | |
Culture de cellules de mammifères | |
GlutaMAX | |
Recherche clinique, recherche translationnelle | |
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 | |
5 à 6 | |
100 ml | |
Aucun composant d’origine animale |
Cellules de mammifères | |
100 X | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Emballage durable | |
430 à 490 mOsm/kg | |
Gibco™, GlutaMAX™ | |
Température ambiante |