Learn More
Gibco™ Eau distillée
Eau de qualité supérieure à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire
29.17€ - 151.00€
Spécification
Qualité | Qualité pour culture cellulaire, tests d’endotoxines |
---|---|
Conditionnement | Flacon(s) |
Stérilité | Sterile-filtered |
Traitement(s) | Non traité au DEPC |
Méthode de purification | Filtration à membrane |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12589069
|
Gibco™
15230162 |
500 ml |
29.17€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15697708
|
Gibco™
15230147 |
1000 ml |
44.31€
1000mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15480594
|
Gibco™
15230204 |
10 x 500 mL |
151.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15303298
|
Gibco™
15230001 |
6 x 1 L |
128.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Eau de qualité supérieure à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire
- L’eau est préparée par distillation et filtration (0,1 µm), sans aucune substance ajoutée
- La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois
- Peut être utilisée dans un grand nombre d’applications, y compris la préparation de poudres ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions et la dilution de tampons
- Stocker entre 15°C et 30°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Qualité pour culture cellulaire, tests d’endotoxines | |
Sterile-filtered | |
Filtration à membrane | |
Emballage durable |
Flacon(s) | |
Non traité au DEPC | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.