Learn More
Corning™ Supplément pour milieu de culture Nu-Serum™
Offre une alternative à faible teneur en sérum au veau nouveau-né, au bovin fœtal et à d’autres sérums utilisés pour la culture cellulaire
84.00€ - 211.27€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Type de produit | Supplément de facteur de croissance |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10632702
|
Corning™
355100 |
100 mL |
84.00€
100mL |
Expédition estimée: 13-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11563600
|
Corning™
355500 |
500 mL |
211.27€
500mL |
Expédition estimée: 13-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Facilite la purification des protéines, la production de virus, la production et la sélection d’anticorps monoclonaux ; augmente la fréquence de transfection réussie des cellules
- Testé pour la concentration protéique totale, le pH et l’osmolalité
- Filtré (membrane de 0,2 μm)
- Testés et négatifs pour la présence de bactéries, champignons et virus ; également testés pour l’absence d’effets cytopathiques (CPE), de corps d’inclusion et d’hémadsorption
Spécification
-20°C | |
Supplément de facteur de croissance |