Learn More
Corning™ Matrice Matrigel™
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
330.00€ - 1815.78€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Type de produit | Matrice de membrane basale |
À utiliser avec (application) | Croissance et différenciation cellulaires ; études métaboliques/toxicologiques ; tests de contamination ; dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo ; études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immunodéprimées |
Source | Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris |
Alert:
Remarque :éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Code produit | Marque | Quantité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11573620
|
Corning™
356234 |
5 mL | Matrice Matrigel sans LDEV |
330.00€
5mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11593620
|
Corning™
356237 |
10 mL | Matrice Matrigel sans rouge de phénol, sans LDEV |
570.00€
10mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11543550
|
Corning™
354234 |
10 mL | Matrice Matrigel sans LDEV |
466.00€
10mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10429212
|
Corning™
356235 |
50 mL | Matrigel Matrix LDEV-Free |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les préparations de membranes basales solubilisées polymérisent à température ambiante.
- Source : Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris
- Formulation de base : Le milieu Eagle modifié de Dulbecco avec 50 μg/ml de gentamycine, avec ou sans rouge de phénol
Sans rouge de phénol disponible pour les dosages nécessitant une détection des couleurs, y compris les dosages par fluorescence
Qualité
- Testée pour sa capacité à favoriser la croissance des neurites issus des cellules des ganglions de la racine dorsale des poussins
- Test négatif à LDEV / LDHV, aux bactéries, champignons et mycoplasmes
- Colonies de souris systématiquement sélectionnées pour la recherche de pathogènes par analyse de la production d’anticorps murins (MAP)
- Des tests de PCR approfondis sont effectués pour détecter un certain nombre de pathogènes
- Concentrations protéiques déterminées par la méthode de Lowry
- Unités d’endotoxines mesurées par l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule
- Stabilité du gel Matrigel Matrix testée sur une période de 14 jours à 37°C
- Activité biologique déterminée pour chaque lot par analyse des excroissances de neurites.
Spécification
-20°C | |
Matrice de membrane basale | |
Croissance et différenciation cellulaires ; études métaboliques/toxicologiques ; tests de contamination ; dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo ; études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immunodéprimées | |
Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris |