Learn More
Corning™ Solution de récupération de cellules
Permet de récupérer les cellules cultivées sur une matrice de membrane basale Corning™ Matrigel™ en vue d’analyses biochimiques ultérieures
Marque: Corning™ 354253
Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
Spécification
2°C à 8°C | |
Solution de récupération de cellules | |
100 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25