Learn More
Gibco™ Insuline-transferrine-sélénium (ITS -G) (100X)
Code produit. 12097549
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
Code produit. 12097549
Marque: Gibco™ 41400045
Un supplément de milieu de base pour réduire la quantité de sérum de veau fœtal (SVF) nécessaire à la culture des cellules
  • Initialement utilisé avec RPMI 1640 et le milieu minimum essentiel (MEM), la solution ITS-G est à présent couramment utilisée avec d’autres milieux de base pour traiter une vaste gamme de types cellulaires en présence de 2-4 % de SVF.
  • L’insuline favorise l’absorption du glucose et des acides aminés, la lipogenèse, le transport intracellulaire et la synthèse des protéines et des acides nucléiques.
  • La transferrine est une protéine porteuse de fer et peut également contribuer à réduire les niveaux toxiques de radicaux libres d’oxygène et de peroxyde
  • Le sélénium, présent sous la forme de sélénite de sodium, est un cofacteur pour le glutathion peroxydase et d’autres protéines, et est utilisé comme agent antioxydant dans les milieux de culture.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Transferrine
Stérilité Stérilisation par filtration
Sans additif Sans rouge de phénol
Quantité 10 ml