Learn More
Corning™ Accutase™ Cell Detachment Solution, Liquid
Click to view available options
Quantité:
1 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
Description
- Comprend des enzymes d’origine marine exclusives ayant une activité protéolytique et collagénolytique
- Élimine les étapes de neutralisation ou de lavage
- Alternative à la trypsine
- Ne contient pas de produits dérivés de mammifères ou de bactéries
- Viabilité maximale pour les protocoles normalisés pour les lignées de cellules souches mésenchymateuses humaines (HMSC), de cellules souches embryonnaires humaines (hESC) et de lignées de cellules souches neurales humaines (hNSC) dans les cultures en suspension adhérentes ou neurosphériques
- Testé pour : stérilité par méthode de filtration sur membrane USP, activité enzymatique avec tétrapeptides chromagènes synthétiques, détachement cellulaire du plastique traité pour culture tissulaire
- Utilisé pour les cellules de culture tissulaire standard, revêtement d’adhérence et revêtement en plastique Advanced Surface
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. |
| Forme | Liquide |
| Stérilité | Stérile |
| Formule | Enzymes Accutase 1 X préparées dans une solution PBS Dulbeccos (0,2 g/l KCl, 0,2 g/l KH2PO5, 8 g/l NaCl et 1,15 g/l Na2HPO4) contenant 0,5 mm d’EDTA·4Na et 3 mg/l de rouge de phénol. |
| Quantité | 1 x 100 mL |