Learn More
Gibco™ Trypsine (2,5 %), sans rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit. 11538876
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11538876
Marque: Gibco™ 15090046
La trypsine-EDTA est composée de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
En raison de son pouvoir digestif, la solution de trypsine est souvent utilisée pour la dissociation des cellules, le passage des cultures cellulaires de routine et la dissociation de tissus primaires ; la concentration requise pour la dissociation des cellules, le passage des cultures cellulaires de routine et la dissociation varie avec le type de cellule et les contraintes expérimentales.
  • Les solutions sont testées afin que leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances soient vérifiés
  • Avant la fabrication, les matières premières sont vérifiées pour l’irradiation électronique et soumises à des tests pour l’endotoxine, PPV, PCV 1/2, les mycoplasmes, la contamination bactérienne, fongique et virale, ainsi qu’à plusieurs tests d’activité, à une analyse des cendres et à une analyse de l’humidité
  • Traçabilité documentée disponible, comprenant la traçabilité des lots, les certificats d’origine animale, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Fabriqué dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs Sans EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à-20°C
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Origine animale
Concentration 10X
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Sans additif Sans rouge de phénol
Osmolalité 270 à 320 mOsm / kg
pH 7,1 à 8
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Glace
Source Origine animale
Testé pour Dosage biologique in vitro
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TRYPSIN, 2.5%, 10X
Mention d'avertissement
  • Dangers||Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trypsin
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.